Learn More
R&D Systems™ Rat Semaphorin 3A (NP_059006.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Semaphorin 3 A |
| Numéro d’adhésion | NP_059006.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 10371 |
| Alias de gène | (semaphorin) 3 A, coll-1, collapsin 1, Hsema-I, Hsema-III, MGC133243, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, Sema III, SEMA1, Sema3A, SEMAD, SEMAIII, SEMAL, semaphorin D, Semaphorin III, semaphorin L, semaphorin-3 A, SemD |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Rat |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Quantité | 10 μg |