Learn More
Invitrogen™ Rat Set
Code produit 10083282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Target:
Humain uniquement
Human Set
Kit de souris
Rat uniquement
Souris simple
Quantité:
1 Set
20 nmol
20 x 3 nmol
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Target Quantité Conditionnement
10083282 Humain uniquement 20 nmol 1 pièce
10347922 Rat uniquement 20 nmol 1 pièce
10053392 Souris simple 20 nmol 1 pièce
10337922 Kit de souris 20 x 3 nmol 1 pièce
10093282 Human Set 1 Set 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10083282 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 1299001
 Article restreint
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stealth RNAi Predesigned siRNAs are designed to provide robust and long-lasting gene silencing with minimal off-target effects. Stealth RNAi siRNAs are modified synthetic 25-mer RNA duplexes. Our proprietary technology ensures high specificity and stability, making Stealth RNAi siRNAs an ideal choice for researchers seeking reliable and efficient gene knockdown in human, mouse, or rat.
Stealth RNAi Predesigned siRNAs enable robust and long-lasting gene silencing with reduced off-target effects. Stealth RNAi siRNAs are modified synthetic 25-mer RNA duplexes. Our proprietary technology helps ensure high specificity and stability, making Stealth RNAi siRNAs an excellent choice for researchers seeking reliable and efficient gene knockdown in human, mouse, or rat.
Utilisez cet outil pour commander rapidement et facilement l’ARNsi Stealth RNAi™ validé par essai au banc, l’ARNsi Stealth Select RNAi™ prêt à l’emploi, les Duopacks vectoriels de micro-ARN validé BLOCK-iT™ Pol II miR avec essai au banc, testés sur paillasse et le BLOCK-iT™ miR RNAi Select prêt à cloner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Description Tube de siARN pré-conçu Stealth RNAi™, 20 nmol, cible humaine uniquement, spécificité élevée, efficacité garantie de 2 siARN sur 3, bonne inhibition, effets hors-cibles faibles, pureté standard, utilisé pour traiter la maladie de Parkinson
Format Tube
RNAi Type siARN, micro-ARN
Type de produit final Tube d’ARNsi pré-conçu Stealth RNAi™
À utiliser avec (application) Pour traiter la maladie de Parkinson
Type de produit Tube d’ARNsi pré-conçu Stealth RNAi™
Pureté Pureté standard
Quantité 20 nmol
Taille de l’échantillon 20 nmol
Target Humain uniquement