Learn More
Ambion™ Ensemble de rats
Code produit 10695003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 3 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10695003 20 x 3 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10695003 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 1330003
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ensemble de rats
Utilisez cet outil pour commander rapidement et facilement l’ARNsi Stealth RNAi™ validé par essai au banc, l’ARNsi Stealth Select RNAi™ prêt à l’emploi, les Duopacks vectoriels de micro-ARN validé BLOCK-iT™ Pol II miR avec essai au banc, testés sur paillasse et le BLOCK-iT™ miR RNAi Select prêt à cloner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Stealth RNAi™ Kit d'ARNsi préconçu, 20 x 3 nmol, cible spécifique pour le rat, bonne inhibition de l'expression génique, faibles effets hors cible, pureté standard, utilisé pour le traitement de la maladie de Parkinson
Type de produit final Kit de siARN pré-conçu Stealth RNAi™
À utiliser avec (application) Pour traiter la maladie de Parkinson
Type de produit Kit de siARN pré-conçu Stealth RNAi™
Pureté Pureté standard
Quantité 20 x 3 nmol
Taille de l’échantillon 20 x 3 nmol
Target Ensemble de rats