Learn More
R&D Systems™ Rat Siglec-2/CD22 (NP_001100973.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Siglec-2/CD22 |
| Numéro d’adhésion | NP_001100973.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 933 |
| Alias de gène | B-cell receptor CD22, BL-CAM, B-lymphocyte cell adhesion molecule, CD22, CD22 antigenMGC130020, CD22 molecule, sialic acid binding Ig-like lectin 2, Sialic acid-binding Ig-like lectin 2, Siglec2, SIGLEC-2, SIGLEC2FLJ22814, T-cell surface antigen Leu-14 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Rat |
| Quantité | 10 μg |