Learn More
GIBCO™ Rat (Sprague Dawley) Cytosol
Code produit 10382980 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10382980 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10382980 Fournisseur GIBCO™ Code fournisseur RTCYPL
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Fractions cytosoliques hépatiques préparées à partir d’un groupe de rats Sprague Dawley mâles. Concentration protéique totale : 20 mg/ml
Fractions cytosoliques hépatiques préparées à partir d’un groupe de rats Sprague Dawley mâles.
Concentration protéique totale : 20 mg/ml
Nous fournissons des fractions subcellulaires hépatiques provenant d’une variété d’espèces de tox, y compris des primates humains et non humains (singe cynomolgus et singe rhésus), des chiens (beagle), des rats (Sprague-Dawley), des souris (CD-1 et Balb-c) et des truites (Oncorhynchus mykiss). Des espèces personnalisées sont disponibles sur demande.
À des fins de recherche uniquement. Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Lien connexe
En savoir plus sur nos microsomes et nos fractions subcellulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 ml
Pureté Niveau de recherche
Espèces hôtes Rat
Concentration 20 mg/ml
Type de produit Cytosol de rat
Contenu et stockage Stocker entre -60 °C et -85 °C.
Format Tube
Localisation subcellulaire Cytosol
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits Gibco
Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
Sexe Mâle
Forme physique Congelé
Tissue Foie