Description
Fractions S9 hépatiques préparées à partir d’un groupe de rats Sprague Dawley mâles.
Concentration protéique totale : 20 mg/ml
Nous fournissons des fractions subcellulaires hépatiques provenant d’une variété d’espèces de tox, y compris des primates humains et non humains (singe cynomolgus et singe rhésus), des chiens (beagle), des rats (Sprague-Dawley), des souris (CD-1 et Balb-c) et des truites (Oncorhynchus mykiss). Des espèces personnalisées sont disponibles sur demande.
À des fins de recherche uniquement. Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Lien connexe
En savoir plus sur nos microsomes et nos fractions subcellulaires
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 ml |
| Pureté | Niveau de recherche |
| Espèces hôtes | Rat |
| Concentration | 20 mg/ml |
| Type de produit | Fraction S9 de rat |
| Contenu et stockage | Stocker entre -60 °C et -85 °C. |
| Format | Tube |
| Localisation subcellulaire | Fraction S9 |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Gamme de produits | Gibco |
| Show More |