Learn More
R&D Systems™ Rat TrkB (NP_036863) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | (NP_036863 |
| Identification génétique (Entrez) | 4915 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date |
| Espèces | Rat |
| Quantité | 10 μg |