Specifications
| Type | Étalon de turbidité non ratio |
| À utiliser avec (équipement) | Instrumentation ratio |
| Précision | plusmn; 1 % |
| Turbidité | 90 NTU |
| Certifications/Conformité | NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis |
| Volume (métrique) | 100 mL |