Learn More
Ravoxertinib hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16492977
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492977 50 mg
16459467 5 mg
16406928 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16492977 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15947A
MedChemExpress Ravoxertinib hydrochloride (GDC-0994 hydrochloride) is an orally bioavailable inhibitor selective for ERK kinase activity with IC50 of 6.1 nM and 3.1 nM for ERK1 and ERK2, respectively.
Ravoxertinib hydrochloride (GDC-0994 hydrochloride) is an orally bioavailable inhibitor selective for ERK kinase activity with IC50 of 6.1 nM and 3.1 nM for ERK1 and ERK2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ravoxertinib hydrochloride
CAS 2070009-58-2
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H19Cl2FN6O2
Quantité 50 mg
Synonyme GDC-0994 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (209.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble)
SMILES O=C1C=C(C2=NC(NC3=CC=NN3C)=NC=C2)C=CN1[C@@H](C4=CC=C(Cl)C(F)=C4)CO.Cl[H]
Poids moléculaire (g/mol) 477.32
Poids de la formule 477.32
Pourcentage de pureté 98.99%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease