Learn More
R&D Systems™ RBPSUHL 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18322539 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18322539 0.1 mL 0.01mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18322539 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. H00011317T02
 Restricted Item
Expédition estimée: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantity 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Target RBPSUHL
Synonym RBPL, RBP-L, RBPSUHL, recombination signal binding protein for immunoglobulin kappa J region-like, recombining binding protein suppressor of hairless (Drosophila)-like, recombining binding protein suppressor of hairless-like protein, SUH, SUHL, Transcription factor RBP-L
Gene Symbol RBPJL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.