Learn More
Medline Scientific™ Détergent alcalin RBS™
Code produit. 12893512
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
5L
Code produit. 12893512
Marque: Medline Scientific™ RBST105
Utilisez ce détergent alcalin pour le nettoyage manuel, le trempage et le nettoyage à ultrasons de la verrerie et des équipements de laboratoire.
  • Détergent alcalin
  • Pour le nettoyage des équipements de laboratoire
Spécification
Type de produit Détergent alcalin
Volume (métrique) 5 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • RBS T 105
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.