Learn More
Cytiva Réservoir de remplissage RC16
Code produit 10586710 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
108 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10586710 108 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10586710 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 19511001
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rapide et simple à assembler
Les réservoirs de remplissage RC, disponibles pour les trois types de colonnes C, sont faciles et rapides à assembler. Les parois incurvées minimisent la séparation des microbilles de matrice par taille pendant le remplissage pour produire des colonnes homogènes. Lorsque la matrice est dans la colonne, le réservoir RC peut être raccordé à une pompe ou à un flacon Mariotte pour obtenir des débits optimaux pour le remplissage de la colonne. Les réservoirs de remplissage pour chaque diamètre de colonne optimisent les conditions de remplissage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Plastique acétal (POM), polypropylène, superpolyxyméthylène, caoutchouc fluoré, caoutchouc nitrile (NBR)
Type Réservoir de remplissage RC16
Volume (métrique) 108 ml
Quantité 1/boîte