Learn More
IKA™ Refroidisseur à recirculation de contrôle RC 2
Code produit 16218181 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
18 l/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
16218181 18 l/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16218181 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004173000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Refroidisseur à circulation de haute efficacité avec puissante capacité de refroidissement de 400 W.
  • Refroidisseur à circulation de haute efficacité avec puissante capacité de refroidissement de 400 W
  • Conçu pour les applications de refroidissement jusqu’à -20°C
  • La pompe PEEK à régulation de vitesse permet un réglage continu indirect de la pression maximale et du débit
  • Grâce à son excellente stabilité de température d’environ ± 0,1 K (à -10°C), le RC 2 peut gérer des applications même sophistiquées
  • La trémie d’alimentation et la vanne de vidange intégrées garantissent une manipulation sûre et propre du thermofluide
  • Un capot avant facile à ouvrir permet un nettoyage pratique du filtre à air
  • Le réservoir de bain isolé de haute qualité de 4 litres permet d’utiliser jusqu’à 2,5 l de thermofluide dans le cercle de refroidissement externe sans remplissage
  • Plage de températures : -20°C à RT
  • Stabilité thermique : 0,1 K
  • Grand écran LED facile à lire pour la vitesse et la température de la pompe - grand écran TFT lecture facile de la température, la vitesse de la pompe, le niveau de liquide et la température de sécurité
  • Affichage visible du niveau de liquide
  • Robinet de vidange et base de bain optimisée pour une vidange sûre et complète
  • Filtre à air facilement accessible
  • Avertissements de sécurité visuels et acoustiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante 5 à 32°C
Débit 18 l/min
Type de pompe Pompe de pression/aspiration
Pression max. 0,3 bars
Dimensions (L x l x H) 525 x 220 x 475 mm
Poids (métrique) 31,26 kg
Alimentation électrique 400 W à 20°C, 370 W à 10°C, 320 W à 0°C, 240 W à -10°C, 130 W à -20°C.
Tension 115 à 230 V