Learn More
IKA™ Refroidisseur à circulation d’eau RC 2 GREEN Basic
Code produit 16815790 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,4 à 4 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16815790 1,4 à 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16815790 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025004186
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Refroidisseur à recirculation d’eau puissant, compact et à faible consommation d’énergie pour des applications de refroidissement jusqu’à -30°C.Le compresseur à la demande et à régulation de vitesse, fonctionnant avec du réfrigérant naturel, atteint u
La pompe PEEK à régulation de vitesse permet un réglage continu indirect de la pression maximale et du débit.L’entonnoir de remplissage intégré et le robinet de vidange permettent une manipulation sûre et propre du thermofluide.Facilement accessible, le filtre à air à maille tissée en acier inoxydable permet un nettoyage régulier pour garantir des performances constantes.Le réservoir de bain isolé de haute qualité de 4 L permet d’utiliser jusqu’à 2,5 L de thermofluide dans le cercle de refroidissement externe sans remplissage
  • Unité de refroidissement à vitesse contrôlée haute efficacité avec une capacité de refroidissement de 800 W (à 20°C)
  • Réfrigérant naturel R290
  • Pompe PEEK à régulation de vitesse :(0,5 bar ; 21 l/min)
  • Indicateur de niveau numérique
  • Grand écran LED
  • Fonctions d’avertissement optique et acoustique
  • Filtre à maille en acier inoxydable facile à nettoyer
  • Réservoir de bain isolé de haute qualité de 4 L (1,5 L minimum)
Interfaces :
  • RS 232 et USB pour contrôler et surveiller les périphériques via labworldsoft™ et mettre à jour le logiciel en ligne
  • Capteur de température interne étalonnable (3 points)
Livraison :
  • RC 2 GREEN basic
  • Olive pour tuyaux DN 8 (2 pièces)
  • Olive pour tuyaux DN 12 (2 pièces)
  • Câble USB : USB A à micro-B, 2 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante 5°C à 32°C
Capacité (métrique) 1,4 à 4 L
Communications Interface RS 232 ; USB interface
Puissance de refroidissement -30°C
Débit 21 l/min
Type de pompe Pompe à pression / aspiration
Gamme de températures -30 °C à +70 °C
Type Refroidisseur / recycleur
Affichage LED
Circulation externe Oui
Caractéristiques Affichage de la température
Concept écologique Agent de refroidissement R290
Comprend Câbles d’alimentation, olive pour tuyaux NW 8 (2 unités), olive pour tuyaux NW 12 (2 unités), bouchon en plastique (pour connecteur de 'débordement'), bouchon en plastique (pour connecteur de 'refoulement'), câble USB 2.0 (A-micro B), guide de l’utilisateur, carte de garantie.
Modèle Basic
Puissance de sortie Capacité de refroidissement (à 20°C) 800 W, capacité de refroidissement (à 10°C) 700 W, capacité de refroidissement (à 0°C) 500 W, capacité de refroidissement (à -10°C) 400 W, capacité de refroidissement (à -20°C) 200 W, capacité de refroidissement (à -30°C) 90 W
Type de prise UE
Consommation électrique 350 W
Capacité de la pompe 0,5 bars
Réfrigérant R290
Classe de sécurité IP 21
Résolution de la température 0,1 ±K
Stabilité de la température ± 0,15 K
Connexions USB Oui
Garantie 24 mois
Dimensions (P x L x H) 220 x 475 x 525 mm
Poids à l’expédition (métrique) 25,5 kg
Poids (métrique) 25,5 kg
Tension 100/115/230 V
Fréquence 50/60 Hz