Learn More
IKA™ Refroidisseur à circulation d’eau RC 2 GREEN Control
Código de producto. 16825790 Tienda IKA Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
1,4 à 4 L
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacité (métrique) missing translation for 'unitSize'
16825790 1,4 à 4 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16825790 missing translation for 'mfr' IKA™ missing translation for 'supplierNo' 0025006638
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Refroidisseur à recirculation d’eau puissant, compact et à faible consommation d’énergie pour des applications de refroidissement jusqu’à -30°C.Le compresseur à la demande et à régulation de vitesse, fonctionnant avec du réfrigérant naturel, atteint u
La pompe PEEK à régulation de vitesse permet un réglage continu indirect de la pression maximale et du débit.L’appareil fournit une interface de contrôle de la température externe.Un capteur de température PT 100.30 est inclus dans la livraison.Le contrôleur sans fil (WiCo) présente tous les paramètres de processus pertinents en un coup d’œil et permet un fonctionnement confortable et sécurisé de l’appareil.L’entonnoir de remplissage intégré et le robinet de vidange permettent une manipulation sûre et propre du thermofluide.Facilement accessible, le filtre à air à maille tissée en acier inoxydable permet un nettoyage régulier pour garantir des performances constantes.Le réservoir de bain isolé de haute qualité de 4 L permet d’utiliser jusqu’à 2,5 L de thermofluide dans le cercle de refroidissement externe sans remplissage
  • Unité de refroidissement à vitesse contrôlée haute efficacité avec une capacité de refroidissement de 800 W (à 20°C)
  • Réfrigérant naturel R290
  • Pompe PEEK à régulation de vitesse :(0,5 bar ; 21 l/min)
  • Indicateur de niveau numérique
  • Fonctions d’avertissement optique et acoustique
  • Filtre à maille en acier inoxydable facile à nettoyer
  • Réservoir de bain isolé de haute qualité de 4 L (1,5 L minimum)
Interfaces :
  • RS 232 et USB pour contrôler et surveiller les périphériques via labworldsoft™ et mettre à jour le logiciel en ligne
  • Capteur de température interne étalonnable (3 points)
  • Prise LEMO pour connecter un capteur de température PT 100 externe
Contrôleur sans fil :
  • 10 montées en température librement programmables, avec 10 étapes chacune
  • Fonction minuterie / compteur
  • Capteur de température interne et externe étalonnable (3 points)
Livraison :
  • RC 2 GREEN control
  • Olive pour tuyaux DN 8 (2 pièces)
  • Olive pour tuyaux DN 12 (2 pièces)
  • Câble USB : USB A à micro-B, 2 m
  • Capteur de température PT 100.30
  • Support WiCo WH10
  • Chargeur pour WiCo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Température ambiante 5°C à 32°C
Capacité (métrique) 1,4 à 4 L
Communications Interface RS 232 ; USB interface
Puissance de refroidissement -30°C
Débit 21 l/min
Type de pompe Pompe à pression / aspiration
Gamme de températures -30 °C à +70 °C
Type Refroidisseur / recycleur
Affichage Couleur TFT
Circulation externe Oui
Caractéristiques Affichage de la température
Concept écologique Agent de refroidissement R290
Comprend Câbles d’alimentation, olive pour tuyaux NW 8 (2 unités), olive pour tuyaux NW 12 (2 unités), support WiCo WH 10, alimentation OS 1.0 (pour WiCo), capteur de température Pt 100.30, câble USB 2.0 (micro A - micro B), câble USB 2.0 (A - micro B), bouchon en plastique (pour connecteur de “débordement”), bouchon en plastique (pour connecteur de “refoulement”), guide de l’utilisateur, carte de garantie.
Modèle Control
Puissance de sortie Capacité de refroidissement (à 20°C) 800 W, capacité de refroidissement (à 10°C) 700 W, capacité de refroidissement (à 0°C) 500 W, capacité de refroidissement (à -10°C) 400 W, capacité de refroidissement (à -20°C) 200 W, capacité de refroidissement (à -30°C) 90 W
Type de prise UE
Consommation électrique 350 W
Capacité de la pompe 0,5 bars
Réfrigérant R290
Classe de sécurité IP 21
Résolution de la température 0,1 ±K
Stabilité de la température 0,15 ±K
Connexions USB Oui
Garantie 24 mois
Dimensions (P x L x H) 220 x 475 x 525 mm
Poids à l’expédition (métrique) 25,5 kg
Poids (métrique) 26,5 kg
Tension 100/115/220/230 V
Fréquence 50/60 Hz
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.