Learn More
Velp Scientifica™ Plaque chauffante RC2
Code produit. 15379654 Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
246 mm x 340 mm x 90 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15379654
Marque: Velp Scientifica™ F20700430
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plaque chauffante à deux positions avec dessus en aluminium et régulation de la température.
Forme : Rond ; Taille : 5,3 po de dia.
  • Distribution uniforme de la chaleur avec plaque chauffante en alliage revêtu d’aluminium
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Température maximale de 370°C
  • Accepte des flacons d’au plus  15 litres (Ø plaque chauffante de 135 mm)
  • Protection  IP 42  du panneau de commandes contre les déversements de liquides grâce à une cannelure d’écoulement
  • Choix du modèle de tension/fréquence secteur
  • Panneau de commande protégé contre les déversements
  • Conçu pour une durée de vie optimale et garanti 3 ans
Spécification
Matériau du corps Aluminium peint à l’époxy
Matériau de la plaque supérieure Alliage revêtu aluminium
Dimensions 5,3 po de dia.
max. (métrique) Température ambiante à 370°C
Poids (impériale) 7.3 lb.
Hauteur (métrique) 90 mm
Longueur (métrique) 246 mm
Poids (métrique) 3.3 kg
Largeur (métrique) 340 mm
Puissance 1200 W
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz 1 200 W
Fréquence 50/60 Hz
Modèle RC2
Taille max. du récipient 15 l
Nbre de positions 2
Forme Rond
Tension 230 V
Type Plaque chauffante
Dimensions (L x l x H) 246 mm x 340 mm x 90 mm