missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RCM-1, MedChemExpress

Code produit 16423726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16423726 25 mg
16470458 5 mg
16447776 100 mg
16437998 10 mg
16403927 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16423726 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19979

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress RCM-1 is a forkhead box M1 (FOXM1) inhibitor with an EC50 of 0.72 μM in U2OS cells. RCM-1 blocks the nuclear localization and increased the proteasomal degradation of FOXM1. RCM-1 can be used for asthma and other chronic airway diseases research.

RCM-1 is a forkhead box M1 (FOXM1) inhibitor with an EC50 of 0.72 μM in U2OS cells. RCM-1 blocks the nuclear localization and increased the proteasomal degradation of FOXM1. RCM-1 can be used for asthma and other chronic airway diseases research.

Spécification

Nom chimique ou matériau RCM-1
CAS 339163-65-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H12N2OS4
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (39.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC=CS2)C=C(C3=CC=CS3)N=C1SCC(C4=CC=CS4)=O
Poids moléculaire (g/mol) 424.58
Poids de la formule 424.58
Pourcentage de pureté 99.58%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.