Learn More
RCM-1, MedChemExpress
Description
RCM-1 is a forkhead box M1 (FOXM1) inhibitor with an EC50 of 0.72 μM in U2OS cells. RCM-1 blocks the nuclear localization and increased the proteasomal degradation of FOXM1. RCM-1 can be used for asthma and other chronic airway diseases research.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | RCM-1 |
| CAS | 339163-65-4 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H12N2OS4 |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 16.67 mg/mL (39.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=C(C2=CC=CS2)C=C(C3=CC=CS3)N=C1SCC(C4=CC=CS4)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 424.58 |
| Poids de la formule | 424.58 |
| Afficher plus |