Learn More
IKA™ Agitateur magnétique chauffant numérique RCT 5, 0 °C à 310 °C, aluminium revêtu de céramique
Product Code. 16268381 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de bouchon Unit Size
16268381 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16268381 Supplier IKA™ Supplier No. 0020002704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1322.93€
    1226.00€ / 1 pièces
    Économisez 96.93€
    7% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Plage de vitesse d'agitation : 50 à 1 500 tr/min, Forme : Carrée, Dimensions : 13,7 cm x 13,7 cm, Type de prise : Norme européenne
Menu multifonctionnel :
  • Qu'il s'agisse de déterminer le sens de rotation, les fonctions de minuterie ou la programmation de séquences, le processus d'agitation peut être programmé individuellement du début à la fin. De cette façon, la réaction s’opère de manière fiable et en toute sécurité, même sans surveillance.
  • Revêtement céramique résistant aux rayures.
  • Le RCT 5 digital possède une plaque de réglage rectangulaire avec un revêtement en céramique blanche.
  • Elle est moins sujette aux rayures que les plaques d’agitateur magnétique classiques.
Caractéristiques de sécurité :
  • L'écran est fabriqué en verre trempé résistant aux produits chimiques, ce qui accroît la sécurité de l'utilisateur.
  • En outre, un symbole de l’écran avertit en cas de surface chaude et protège donc contre les brûlures.
  • Le circuit de sécurité peut être réglé jusqu'à 370 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau de la plaque supérieure Aluminium à revêtement en céramique
Tension 100/115/220/230 V
Dimensions 5,4 x 5,4 in
max. (métrique) 0°C à 310°C
Température ambiante 5°C à 40°C
Fréquence 50/60 Hz
Puissance 900 w
Type Agitateur chauffant
Forme Carré
Type de bouchon UE
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Dimensions (L x l x H) 160 x 85 x 270 mm