Description
- Le nouveau agitateur magnétique de base RCT établit une nouvelle norme industrielle en étant actuellement le plus petit agitateur magnétique avec une capacité de chauffage de 800 W, alliant sécurité sans compromis, robustesse exceptionnelle et efficacité maximale avec une manipulation intuitive et facile.
- Une conception solide et compacte avec une haute protection IP54 et un boîtier en aluminium moulé sous pression durable protège de manière fiable l’appareil contre les liquides, les vapeurs agressives et les influences mécaniques pour un fonctionnement continu et fiable en laboratoire.
- Les dimensions compactes de seulement 160 x 200 x 100 mm permettent d’économiser un espace précieux dans la hotte de fumée, de s’adapter à presque toutes les plateformes de levage de laboratoire et de permettre des configurations d’essais parallèles flexibles.
- Fabriqué en Allemagne dans une usine de production entièrement automatisée utilisant des systèmes robotiques avancés pour garantir une qualité maximale, une fiabilité, une sécurité et une longue durée de vie.
- Un revêtement anodisé de haute qualité de la plaque chauffante offre une protection fiable contre les rayures et une large gamme de produits chimiques tout en maintenant l’intégrité visuelle et fonctionnelle même après une utilisation prolongée.
- Le substrat en aluminium assure une répartition homogène de la température et un transfert rapide d’énergie vers le récipient d’échantillonnage pour des applications de chauffage en laboratoire efficaces.
- La fonctionnalité de menu intégrée élargit considérablement les possibilités opérationnelles, incluant la fonction de minuterie et la prise en charge des capteurs de température sans fil via un accessoire de dongle optionnel USB .
- Un minuteur librement programmable peut démarrer immédiatement ou après l’atteinte de la température cible et signale la fin du processus par une alerte acoustique tout en permettant aux utilisateurs de décider si le chauffage et le brassage doivent s’arrêter.
- Un moteur EC sans balais et des aimants de haute qualité assurent un excellent couplage magnétique à des vitesses allant jusqu’à 1500 tr/min pour une performance de brassage fiable.
- Une plaque chauffante isolée et optimisée en énergie avec une sortie de 800 W permet des débits de chauffage allant jusqu’à 9 K/min, avec des taux de chauffage ajustables en quatre étapes pour un chauffage lent, doux ou rapide selon l’application.
- La température de sécurité définie par l’utilisateur doit être réglée consciemment et indépendamment à l’aide d’un outil dédié, tandis que la nouvelle surveillance de la température moyenne améliore la sécurité opérationnelle.
- Conforme pleinement à la norme EN IEC 61010-2-010 sur les équipements de laboratoire pour dispositifs chauffants et dépasse les exigences en matière de sécurité avancée en laboratoire.
- Testé et certifié de manière indépendante par TUV Sud selon les normes NRTL reconnues internationalement pour une assurance de sécurité supplémentaire.
- L’affichage en verre personnalisable à 14 segments permet une affichage permanent de paramètres sélectionnés, notamment la vitesse, la température, la valeur du pH ou le minuteur selon les besoins de l’application.
- Compatible avec les capteurs sans fil PT. Sans fil et ETS-D7, permettant au RCT/RET de fonctionner comme un pH-mètre complet tout en économisant de l’espace et en simplifiant les installations de laboratoire.
- Le RS232 intégré et USB ses interfaces supportent la surveillance et le contrôle logiciels via IKA Labworldsoft™ logiciel utilisant des commandes ASCII selon les normes Namur.
- La communication directe avec IKA des dispositifs tels que les agitateurs suspendus EUROSTAR renforce la sécurité et l’automatisation des procédés lors des applications de chauffage et de mélange.
- Détecte automatiquement lorsque la vitesse d’agitation des agitateurs connectés descend en dessous d’une valeur critique et coupe le chauffage pour protéger activement l’appareil et l’installation complète du laboratoire.
- Un concept innovant de sécurité à plusieurs niveaux, un réseau intelligent et la numérisation rendent les processus de laboratoire plus sûrs, plus efficaces et plus à l’épreuve de l’avenir, tout en maintenant un design compact et économe d’espace et une qualité premium Made in Germany.
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 240 V |
| Comprend | Capteur de température PT 1000.60, IKAFLON barre d’agitation 30, IKAFLON barre d’agitation 40, porte-sonde de température H 80 |
| Matériau du corps | Aluminium moulé sous pression |
| Dimensions | 135 mm de diamètre |
| max. (métrique) | Température ambiante à 310° C |
| Température ambiante | 5°C à 40°C |
| Puissance | 800 W |
| Poids (métrique) | 2.3 kg |
| Type | Agitateur à plaque chauffante |
| Afficher plus |