Description
- Combine un agitateur magnétique et un thermomètre de contact électronique pour des expériences et réactions plus sûres
- Offre un meilleur contrôle de la température grâce à un circuit de sécurité interne fonctionnant indépendamment du logiciel de l’agitateur magnétique
- Permet de limiter la température maximale autorisée du milieu indépendamment de la température du point de consigne
- Désactive la fonction de chauffage via le circuit de sécurité interne si la température maximale autorisée est dépassée, jusqu’au redémarrage de l’appareil
- Maintient la fonction de brassage lorsque le chauffage est coupé pour éviter les distorsions liées à l’ébullition
- Conserve la température de sécurité réglée de la plaque chauffante
- OR-liens : la limitation de température du thermomètre de contact et la température de sécurité de la plaque chauffante, de sorte que chaque erreur potentielle entraîne l’arrêt du chauffage
- Cela permet de régler la température de la plaque chauffante indépendamment de la température du milieu afin d’influencer activement les temps de chauffage
- Affiche l’ensemble et la température moyenne réelle en un coup d’œil avec une résolution de 0,1 K
- Affine la précision du réglage de température de 1 K à 0,1 K
- Affiche la température actuelle de la plaque chauffante
- L’affichage du thermomètre de contact doit être positionné à hauteur des yeux, rendant la température directement visible là où la température est mesurée et contrôlée
- Comprend l’agitateur magnétique, le thermomètre de contact et tous les éléments de montage nécessaires
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 220/230 V |
| Dimensions | 135 mm de diamètre |
| max. (métrique) | 0 °C à 310 °C |
| Type | Agitateur magnétique |
| Type de bouchon | UE |
| Nbre de positions | 1 |
| Taille max. du récipient | 20 L |
| Plage d’agitation | 50 à 1 500 tr/min |
| Garantie | 2 ans |
| Afficher plus |