Description
- Position pour position sécurisée
- Cette solution complète comprend un support avec un bras d’extension et une gaine transversale
- Ils garantissent un positionnement correct et sécurisé du capteur de température PT 1000, qui est également fourni
- Cela s’explique par le fait que le capteur doit toujours être positionné en dehors du vortex créé lors du brassage et immergé à au moins 20 mm de profondeur dans le milieu
- Grâce au support, la position du capteur de température peut être ajustée précisément au récipient de réaction et au niveau du liquide dans les directions verticale et horizontale
- Couvre-couvre multifonctionnel en silicone
- Le pack comprend également un couvercle universel en silicone pour béchers de 600 mL et 1000 mL
- Il est doté d’ouvertures intégrées pour le capteur de température
- Le couvercle très résistant à la chimie remplit trois fonctions : il agit comme une protection contre les éclaboussures, minimise la consommation d’énergie lorsqu’il est utilisé comme couvercle, et réduit le bruit généré par l’entrée d’air lors d’un brassage rapide
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 220/230 V |
| Dimensions | 135 mm de diamètre |
| max. (métrique) | 0 °C à 310 °C |
| Type | Agitateur magnétique |
| Type de bouchon | UE |
| Nbre de positions | 1 |
| Taille max. du récipient | 20 L |
| Plage d’agitation | 50 à 1 500 tr/min |
| Garantie | 2 ans |
| Afficher plus |