Description
- Comprend une tige de support ainsi qu’un bras d’extension et une pince à tête Boss pour un positionnement sûr du capteur de température PT 1000.
- Le capteur de température doit toujours être situé à l’extérieur du tambour créé pendant l’agitation et doit être immergé dans le milieu à une profondeur d’au moins 20 mm
- Grâce au support, la position du capteur de température est précisément adaptée à la cuve de réaction et au niveau dans l’alignement vertical et horizontal
- Couvercle universel multifonctionnel en silicone pour béchers de 600 et 1 000 ml
- Traversées intégrées pour le capteur de température
- Le couvercle hautement résistant aux produits chimiques fait office de protection contre les éclaboussures, minimise les besoins en énergie lorsqu’il est utilisé comme couvercle et réduit le bruit qui se produit lorsque l’air est aspiré lors d’une agitation rapide
- Longueur de l'agitateur magnétique : 20 à 80 mm
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 220/230 V |
| Comprend | Tige de support, bouchon de bécher, barreaux d’agitation (30 mm et 40 mm), tournevis, RCT Basic, capteur de température PT 1000.6, tige de maintien, pince à tête Boss |
| Fonctions de sécurité | Circuit de sécurité pour la température |
| Poids à l’expédition (métrique) | 2,4 Kg |
| À utiliser avec (équipement) | Raccord pour le capteur de température externe PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
| max. (métrique) | 310°C |
| Température ambiante | 5°C à 40°C |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |