Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Solution de synthèse RCT Basic 250
GREENER_CHOICE
Code produit 17785858 Tous les produits IKA Produits
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
Type EU
Type UK
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
17785858 Type EU 1 pièce
17795858 Type UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17785858 Fournisseur IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Code fournisseur 0010011505
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour une synthèse optimale dans des flacons à fond rond d’un volume de 250 ml. L’utilisation des blocs de synthèse réduit considérablement les risques par rapport à l’utilisation de bains d’huile et simplifie la manipulation et le nettoyage des flacons à
  • Pince universelle pour un montage sécurisé des flacons de synthèse
  • Tige de support pour le positionnement du capteur de température
  • Barreaux d’agitation magnétique elliptiques qui s’adaptent parfaitement à la forme du flacon à fond rond
  • Longueur du barreau d’agitation : de 20 à 80 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la plaque supérieure Alliage d’aluminium
Tension 220/230 V
Comprend Tige de support, pince universelle, barreaux d’agitation (30 mm et 40 mm), 2 pinces à tête Boss, 5 unités IKAFLON 25 Ellipse, RCT Basic, capteur de température PT 1000.6, tige de maintien, tournevis, porte-flacon de 250 ml sans poignée
Fonctions de sécurité Circuit de sécurité pour la température
Poids à l’expédition (métrique) 2,4 Kg
À utiliser avec (équipement) Raccord pour le capteur de température externe PT1000, ETS-D5, ETS-D6
Hauteur (métrique) 85 mm
max. (métrique) 310°C
Température ambiante 5°C à 40°C
Fréquence 50/60 Hz
Largeur (métrique) 160 mm
Longueur (métrique) 270 mm
Puissance 650 W
Type Agitateur chauffant
Forme Rond
Type de bouchon Type EU
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Garantie 3 an
Certifications/Conformité CE, TÜV (Norme CEI 61010-1 (cTÜVus))
Affichage LED
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 135 mm
Vitesse 50 à 1 500 tr/min