Description
- Pince universelle pour un montage sécurisé des flacons de synthèse
- Tige de support pour le positionnement du capteur de température
- Barreaux d’agitation magnétique elliptiques qui s’adaptent parfaitement à la forme du flacon à fond rond
- Longueur du barreau d’agitation : de 20 à 80 mm
Spécification
Spécification
| Matériau de la plaque supérieure | Alliage d’aluminium |
| Tension | 220/230 V |
| Comprend | Tige de support, pince universelle, barreaux d’agitation (30 mm et 40 mm), 2 pinces à tête Boss, 5 unités IKAFLON 25 Ellipse, RCT Basic, capteur de température PT 1000.6, tige de maintien, tournevis, porte-flacon de 250 ml sans poignée |
| Fonctions de sécurité | Circuit de sécurité pour la température |
| Poids à l’expédition (métrique) | 2,4 Kg |
| À utiliser avec (équipement) | Raccord pour le capteur de température externe PT1000, ETS-D5, ETS-D6 |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
| max. (métrique) | 310°C |
| Température ambiante | 5°C à 40°C |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Afficher plus |