Learn More
IKA Agitateur magnétique RCT Classic
Product Code. 31910328 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Type de bouchon:
UE
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de bouchon Unit Size
31910328 UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31910328 Supplier IKA Supplier No. 0020136400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00€
    961.99€ / 1 pièces
    Économisez 88.01€
    8% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Adapté aux tâches de brassage jusqu’à 20 L (H2O) et atteint une température de plaque chauffante allant jusqu’à 310 °C.
  • RCT Classic convient aux tâches de brassage jusqu’à 20 l (H2O) et atteint une température de plaque chauffante allant jusqu’à 310 °C pour des applications polyvalentes de chauffage et de brassage en laboratoire.
  • L’option de connexion pour un capteur de température externe avec PT 1000.60 inclus dans la livraison permet une mesure et un contrôle directs de la température dans le milieu de réaction.
  • Le agitateur magnétique classique RCT est conçu pour assurer la fiabilité, la durée de vie exceptionnelle du produit et les normes de sécurité les plus élevées en laboratoire.
  • Une isolation parfaite de la plaque chauffante en aluminium, du moteur EC sans entretien et de l’alimentation électrique à découpage garantissent une excellente efficacité énergétique et une réduction de l’auto-chauffage lors du fonctionnement de brassage.
  • Contribue à un laboratoire plus durable grâce à des performances optimisées en économie d’énergie et une gestion efficace de la chaleur.
  • La surface en verre trempé et incassable offre une résistance chimique optimale et permet un nettoyage facile après utilisation en laboratoire.
  • Le plus grand écran de sa catégorie, avec un écran LED facile à lire, assure une visibilité pratique des paramètres opérationnels.
  • Les symboles illuminés affichent des informations importantes sur le statut, notamment la température réglée et réelle, l’état de chauffage et les informations sur les capteurs de température.
  • Le code QR intégré permet un accès rapide aux informations sur les appareils, aux accessoires, aux téléchargements et aux détails de la garantie prolongée.
  • Un interrupteur principal facilement accessible, positionné à l’avant de l’appareil, permet un fonctionnement pratique.
  • Conforme à la norme DIN EN 61010-2-010 et satisfait à toutes les exigences de sécurité pour les équipements de laboratoire utilisés pour chauffer les substances, y compris l’adéquation à l’exploitation sans surveillance.
  • Testé et certifié par TUV Sud selon les IEC normes 61010-1 (cTUVus) pour une assurance de sécurité supplémentaire.
  • Le circuit de sécurité à température de plaque chauffante ajustable peut être configuré à l’aide d’un outil dédié pour une protection accrue.
  • Le mode de confirmation (mode de fonctionnement D) empêche les modifications involontaires des points de consigne et nécessite la confirmation de la température de sécurité au redémarrage.
  • L’arrêt automatique de la fonction de contrôle de température se produit si le capteur externe de température connecté n’est pas immergé dans le milieu ou devient défectueux, avec fonction sélectionnable et temps d’expiration ajustable (Erreur 5).
  • La conception fermée avec la classe de protection IP42 assure une longue durée de vie même dans des conditions extrêmes de laboratoire.
  • Un fonctionnement fiable avec des supports froids est supporté par un affichage prolongé de température jusqu’à -20 °C lors de l’utilisation d’un capteur externe.
  • Des connexions électroniques protégées à l’arrière de l’appareil améliorent la sécurité opérationnelle et la durabilité.
  • Un boîtier en aluminium moulé sous pression ignifuge avec un revêtement en poudre de haute qualité et durable garantit une construction robuste et des performances à long terme.
  • La prise DIN 12878 permet la connexion d’un thermomètre de contact électronique tel que l’ETS-D5 pour un contrôle de température de haute précision et d’un circuit de sécurité indépendant supplémentaire pour le milieu de réaction.
  • La plaque chauffante en aluminium assure un transfert de chaleur optimal et homogène pour des procédés de laboratoire efficaces.
  • Un excellent couplage magnétique assure une performance stable de l’agitation pendant le fonctionnement.
  • La fonction de démarrage doux empêche les barres magnétiques de se détacher lors de la phase de démarrage.
  • Deux modes de contrôle de température optimisés offrent soit un chauffage rapide, soit un contrôle précis de la température sans dépassement.
  • Les boutons-poussoirs permettent un réglage indépendant des points de consigne ainsi qu’un démarrage et un arrêt pratiques des fonctions de température et de vitesse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau de la plaque supérieure Aluminium
Tension 240 V
Comprend Capteur de température PT 1000.60, IKAFLON barre d’agitation 30, IKAFLON barre d’agitation 40, porte-sonde de température H 80
Matériau du corps Aluminium moulé sous pression, verre borosilicate
Dimensions 135 mm de diamètre
max. (métrique) Température ambiante à 310° C
Température ambiante 5°C à 40°C
Puissance 600 W
Poids (métrique) 2.4 kg
Type Agitateur à plaque chauffante
Forme Rond
Type de bouchon UE
Nbre de positions 1
Taille max. du récipient 20 L
Plage d’agitation 50 à 1 500 tr/min
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 270 x 160 x 85 mm
Certifications/Conformité Déclaration de conformité CE
Affichage LED