Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de rDNase
Code produit 10845761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 jeu
Conditionnement:
50 kits
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10845761 1 jeu 50 kits
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10845761 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 740963
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tampon de réaction pour DNase recombinante et rDNase, pour les mini-préparations d'ARN avec les kits NucleoSpin RNA, NucleoSpin RNA XS, NucleoSpin miRNA, NucleoSpin RNA Blood, NucleoSpin RNA Plant ou NucleoSpin RNA/Protein
L’ensemble de rDNase est conçu pour l’élimination de l’ADN sur colonne à l’aide de n’importe quel ensemble d’ARN NucleoSpin. (Le nombre de préparations dépend du kit exact.) L’ensemble de rDNase convient également à la digestion de l’ADN contaminant dans les préparations d’ARN pré-purifiées en solution (par exemple, les préparations d’ARN à base de phénol).
  • Digestion de l’ADN sur colonne : élimination de l’ADN permettant de gagner du temps pendant la préparation de l’ARN
  • Digestion de l’ADN en solution : permet une élimination de l’ADN la plus efficace pour les applications sensibles
  • rDNase lyophilisée du pancréas des bovins
  • Produits recombinants dans Pichia pastoris sans cellules animales
  • Aucune activité de RNase détectable
  • L’intégrité de l’ARN (RIN) n’est pas affectée par le traitement à la rDNase
  • Tampon de réaction séparé optimisé pour des performances rDNase optimales
Spécification
Composants Enzyme lyophilisée : reconstituer en ajoutant 550 μl d’eau exempte de RNase dans le flacon fourni
À utiliser avec (application) Purification de l’ARN : élimination de l’ADN contaminant
À utiliser avec (équipement) Kits ARN NucleoSpin™
Conditionnement Flacons avec couvercle
Contenu et stockage Stocker la rDNase lyophilisée à +4°C à réception Stocker à 4°C pendant 1 an maximum
. Stocker la rDNase reconstituée à −20°C pendant 6 mois maximum
Source Pancréas bovin produit par recombinaison génétique dans Pichia pastoris , sans utilisation de cellules animales ni d'autres matières d'origine animale.
Quantité 1 jeu
Type de produit Kit de rDNase
compliance-icons
Identifiant produit
  • rDNase Set
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .