Learn More
Hirschmann™ Concentré de nettoyage rapide rea-clean™
Code produit 10479512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10479512 5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10479512 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9790105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.40€
    82.60€ / 1 pièces
    Économisez 10.80€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Pour le nettoyage d’objets, de carreaux, de raccords, de sols et de surfaces dans tous les domaines d’utilisation, particulièrement adapté aux surfaces en plastique.
  • Respectueux de l’environnement, car entièrement biodégradable
  • Pour pulvérisation ou humidification, il suffit d’essuyer ou de rincer ultérieurement
  • Également en cas de contamination importante par des saletés, de la graisse et de l’huile
  • Auto-neutralisant, auto-émulsifiant et fort dissolvant de la graisse
  • Très économique : Le concentré de 1 L produit jusqu’à 40 L de solution de travail
  • Seulement légèrement alcalin, le concentré a une valeur de pH de 10
  • Exempt de phosphate
  • 5 L/boîte
Spécification
Type de produit Agent de nettoyage rapide
pH 10
Type de conteneur Canister
À utiliser avec (application) Nettoyage, désinfection
À utiliser avec (équipement) Objets, carreaux, sols, surfaces
Volume (métrique) 5 L