Learn More
Hirschmann™ Agent de nettoyage rapide rea-sol™ 30 L
Code produit 10014061
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
30 L
Conditionnement:
30L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10014061 30 L 30L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10014061 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9720130
Nettoie rapidement, automatiquement et avec soin les matériaux tels que le verre, la porcelaine, le caoutchouc, les plastiques et les métaux, des résidus d’huile, de graisse, de cire, de résine, de silicone, de sang, de protéines et de sérum.
  • Avec additifs anticorrosion
  • Les graduations ne sont pas attaquées
  • Les tests sensibles ne sont pas influencés
  • Convient également au nettoyage et à la décontamination des murs et des sols
  • Sans chlore ni alcalis caustiques
  • Remplacement dans une large mesure de l’acide chromosulfurique
  • Bonne tolérance de la peau et non toxique
  • Respectueux de l’environnement car les ingrédients actifs sont biologiquement dégradables
  • Extrêmement économique : Solution de travail à 1 %, peut être utilisée plusieurs fois
  • Convient également pour une utilisation dans les bains électroniques
  • Fourni en bidon de 30 L
Spécification
Type de produit Agent de nettoyage rapide
Concentration 1%
Type de conteneur 30 L/bidon
À utiliser avec (application) Nettoyage et décontamination
À utiliser avec (équipement) Verre, porcelaine, caoutchouc, plastique, instruments et surfaces métalliques
Volume (métrique) 30 L