Learn More
Hirschmann™ Agent de nettoyage rapide rea-sol™
Code produit 10748022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 l
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10748022 5 l 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10748022 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9720105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    183.75€ / 5L
    Économisez 29.25€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un nettoyage rapide, automatique et minutieux de matériaux tels que le verre, la porcelaine, le caoutchouc, les plastiques et les métaux. Hirschmann Instruments™ rea-sol™ L'agent de nettoyage rapide est idéal pour les laboratoires afin d'éliminer les résidus d'huile, de graisse, de cire, de résine, de silicone, de sang, de protéines et de sérum.
  • Avec additifs anticorrosion
  • Tests sensibles non influencés
  • Sans chlore ni alcalis caustiques
  • Respectueux de l’environnement et non toxique
Spécification
Type de produit Agent de nettoyage
Gamme de produits Rea Sol
Concentration 0.01
Type de conteneur Canister
À utiliser avec (application) Additifs anti-corrosion
Volume (métrique) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • rea-sol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformité avec toutes réglementations locales, régionales,nationales, et internationales..