Learn More
Hirschmann™ Flacon de solution rea-stabil™
Code produit 10379561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
200 ml
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10379561 200 ml 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10379561 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 9780100
 Article restreint
En stock
Contribue à éviter la formation d’algues, de bactéries et de moisissures en laboratoire. Le flacon de solution Hirschmann Instruments™ rea-stabil™ s’utilise avec des bains-marie chauds, des thermostats et des zones d’utilisation similaires.
  • Bactéricide et fongicide
  • Non toxique
  • Très économique - concentration de travail de 0,1 %
Spécification
Type de produit Concentrat de stabilisation
Forme Liquide
Concentration 0,1%
Type de conteneur Flacon
Volume (métrique) 200 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • rea-stabil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.