Description
Configurez le module Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ à blocs d’aluminium interchangeables avec les différentes configurations de trous pour flacons et tubes.
Configurez votre module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ avec ces blocs en aluminium interchangeables Thermo Scientific™ Reacti-Block™. Disponibles dans une grande variété de configurations de trous, ils peuvent accueillir presque toutes les tailles de petits flacons de réaction, de tubes à essai ou de microtubes à centrifuger Thermo Scientific™ Reacti-Vial™. Les blocs Reacti-Block sont fabriqués en alliage d’aluminium pour une conductivité thermique optimale et contiennent un puits de thermomètre. De nombreux blocs sont compatibles avec l’évaporateur Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 25 mm |
| Description | Contient 8 flacons Reacti-Vial de 10 ml ; 8 trous (25 mm de diamètre x 46 mm de profondeur) |
| Matériau | Alliage d’aluminium |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons Reacti-Vial de 10 ml |
| Type de produit | Reacti-Block Q-1 |