Learn More
Thermo Scientific™ Blocs en aluminium Reacti-Block™
Code produit 11527490 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Reacti-Block A-1
Reacti-Block B-1
Reacti-Block C-1
Reacti-Block F
Reacti-Block L
Reacti-Block M-1
Reacti-Block Q-1
Reacti-Block S-1
Reacti-Block T-1
Reacti-Block U-1
Reacti-Block V-1
Reacti-Block Z-1
Reacti-Block G
Reacti-Block K
Description:
Blanc - Aucun trou (pour le perçage personnalisé), hauteur de 5,1 cm
Contient 13 flacons Reacti-Vial de 0,3 ml ou 1 ml ; 13 trous (14 mm de diamètre x 23 mm de profondeur)
Contient 13 flacons avec bouchon à vis et septum de 3,5 ml ; 13 trous (15 mm de diamètre x 34 mm de profondeur)
Contient 13 tubes à essai de 13mm de diamètre ; 13 trous (14mm de diamètre x 45 mm de profondeur)
Contient 16 flacons Reacti-Vial de 0,1 ml ; 16 trous (12 mm de diamètre x 21 mm de profondeur)
Contient 17 tubes à essai pour microcentrifugeuse ; 17 trous (11 mm de diamètre x 45 mm de profondeur)
Contient 4 tubes d’hydrolyse sous vide de 18 ml ; 4 trous (19 mm de diamètre x 64 mm de profondeur)
Contient 6 flacons Reacti-Vial de 27,5 ml ; 6 trous (28,5 mm de diamètre x 70 mm de profondeur)
Contient 8 flacons Reacti-Vial de 10 ml ; 8 trous (25 mm de diamètre x 46 mm de profondeur)
Contient 8 tubes d’hydrolyse sous vide de 6 ml ; 8 trous (10 mm de diamètre x 64 mm de profondeur)
Contient 8 tubes à essai de 20mm de diamètre ; 8 trous (21mm de diamètre x 45 mm de profondeur)
Contient 9 flacons Reacti-Vial de 0,1 mm ; 9 trous (12 mm de diamètre x 21 mm de profondeur)
Contient 9 flacons Reacti-Vial de 3 ml ou 5 ml ; 9 trous (21 mm de diamètre x 32 mm de profondeur)
Contient 9 tubes à essai de 16 mm de diamètre ; 9 trous (17 mm de diamètre x 45 mm de profondeur)
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Description unitSize
11527490 Reacti-Block A-1 Contient 13 flacons Reacti-Vial de 0,3 ml ou 1 ml ; 13 trous (14 mm de diamètre x 23 mm de profondeur) 1 pièce
11557500 Reacti-Block V-1 Contient 17 tubes à essai pour microcentrifugeuse ; 17 trous (11 mm de diamètre x 45 mm de profondeur) -
11547500 Reacti-Block U-1 Contient 8 tubes à essai de 20mm de diamètre ; 8 trous (21mm de diamètre x 45 mm de profondeur) 1 pièce
11537500 Reacti-Block T-1 Contient 9 tubes à essai de 16 mm de diamètre ; 9 trous (17 mm de diamètre x 45 mm de profondeur) 1 pièce
11527500 Reacti-Block S-1 Contient 13 tubes à essai de 13mm de diamètre ; 13 trous (14mm de diamètre x 45 mm de profondeur) 1 pièce
11517500 Reacti-Block Q-1 Contient 8 flacons Reacti-Vial de 10 ml ; 8 trous (25 mm de diamètre x 46 mm de profondeur) 1 pièce
11507500 Reacti-Block L Contient 16 flacons Reacti-Vial de 0,1 ml ; 16 trous (12 mm de diamètre x 21 mm de profondeur) 1 pièce
11597490 Reacti-Block M-1 Contient 6 flacons Reacti-Vial de 27,5 ml ; 6 trous (28,5 mm de diamètre x 70 mm de profondeur) 1 pièce
11587490 Reacti-Block K Blanc - Aucun trou (pour le perçage personnalisé), hauteur de 5,1 cm 1 pièce
11567490 Reacti-Block G Contient 4 tubes d’hydrolyse sous vide de 18 ml ; 4 trous (19 mm de diamètre x 64 mm de profondeur) 1 pièce
11557490 Reacti-Block F Contient 8 tubes d’hydrolyse sous vide de 6 ml ; 8 trous (10 mm de diamètre x 64 mm de profondeur) 1 pièce
11547490 Reacti-Block C-1 Contient 13 flacons avec bouchon à vis et septum de 3,5 ml ; 13 trous (15 mm de diamètre x 34 mm de profondeur) 1 pièce
11537490 Reacti-Block B-1 Contient 9 flacons Reacti-Vial de 3 ml ou 5 ml ; 9 trous (21 mm de diamètre x 32 mm de profondeur) 1 pièce
15237518 Reacti-Block Z-1 Contient 9 flacons Reacti-Vial de 0,1 mm ; 9 trous (12 mm de diamètre x 21 mm de profondeur) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11527490 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS18801
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Configurez le module Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ à blocs d’aluminium interchangeables avec les différentes configurations de trous pour flacons et tubes.
Configurez votre module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ avec ces blocs en aluminium interchangeables Thermo Scientific™ Reacti-Block™. Disponibles dans une grande variété de configurations de trous, ils peuvent accueillir presque toutes les tailles de petits flacons de réaction, de tubes à essai ou de microtubes à centrifuger Thermo Scientific™ Reacti-Vial™. Les blocs Reacti-Block sont fabriqués en alliage d’aluminium pour une conductivité thermique optimale et contiennent un puits de thermomètre. De nombreux blocs sont compatibles avec l’évaporateur Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 14 mm
Description Contient 13 flacons Reacti-Vial de 0,3 ml ou 1 ml ; 13 trous (14 mm de diamètre x 23 mm de profondeur)
Matériau Alliage d’aluminium
À utiliser avec (équipement) Flacons Reacti-Vial de 0,3 ou 1 ml
Type Reacti-Block A-1