Learn More
Thermo Scientific™ Modules de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™
Code produit 11531064 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Module de chauffage et d’agitation à bloc triple
Module de chauffage et d’agitation à bloc unique
Module de chauffage à bloc triple
Module de chauffage à bloc unique
Sonde de température à distance
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11531064 Module de chauffage à bloc triple 1 pièce
11567500 Sonde de température à distance -
11521064 Module de chauffage et d’agitation à bloc triple 1 pièce
11511064 Module de chauffage à bloc unique 1 pièce
11577500 Module de chauffage et d’agitation à bloc unique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11531064 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS18824
Expédition estimée: 07-12-2026
Effectuez une dérivatisation et d’autres réactions à petite échelle de manière fiable et facile.
Réalisez une dérivatisation et d’autres réactions à petite échelle de manière fiable et aisée grâce au module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™. Ce module est doté de blocs chauffants à sec qui assurent un chauffage uniforme et stable entre 10–200 °C. L’agitateur chauffant Reacti-Therm est disponible en quatre modèles : bloc simple et bloc triple, avec capacité de chauffage seul ou de chauffage et d’agitation. Ce système polyvalent est compatible avec une gamme d’accessoires interchangeables, pour les applications sur de petits échantillons adaptées à de nombreuses applications.
Applications optimales
  • Incubation et évaporation générales des échantillons dans une grande variété de tailles de tubes et de flacons
  • Réactions de dérivatisation par silylation, alkylation et acylation pour la préparation d’échantillons GC
  • Réactions d’hydrolyse des protéines et d’hydrolyse sous vide pour l’analyse des acides aminés par HPLC
Fonctions supplémentaires
  • Affichage LED : faites correspondre l’affichage numérique au thermomètre intégré au bloc pour étalonner le point de consigne de température
  • Conception modulaire : changez les flacons et les blocs en aluminium ; fixez un collecteur d’évaporateur compatible
  • Quatre modèles : bloc simple et bloc triple, avec capacité de chauffage seul ou de chauffage et d’agitation
  • Option de contrôle de la température intégrée au bloc par sonde de température à distance, un accessoire en option pour permettre la régulation de la température à partir de puits de bloc ou de flacons d’échantillon réels
Système complet de dérivatisation d’échantillons Reacti-Therm
Le système de dérivatisation peut combiner chauffage, agitation et évaporation dans un système modulaire polyvalent qui est facilement configuré pour votre application.
  • Module de chauffage / agitation Reacti-Therm
  • Module d’évaporateur Reacti-Vap
  • Reacti-Block, agitateurs magnétiques Reacti-Vial et petits flacons de réaction Reacti-Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Module de chauffage à bloc triple