Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques Reacti-Therm™ pour petits flacons de réaction Reacti-Vial™
Code produit 11587450 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacons Reacti-Vial de 3, 5 et 10 ml
Reacti-Vials de 0,3 et 1 ml
Description:
6/boîte
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Description Conditionnement
11587450 Flacons Reacti-Vial de 3, 5 et 10 ml 6/boîte 6 pièces
11597450 Reacti-Vials de 0,3 et 1 ml 6/boîte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11587450 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS16000
Expédition estimée: 25-11-2026
Utilisez ces barres d'agitation triangulaires pour des temps de réaction plus rapides et un mélange homogène dans les flacons de Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Système de dérivatisation.
Utilisez ces pains d’agitation circulaires pour des temps de réaction plus rapides et un mélange lisse des petits échantillons dans les flacons à fond coniques de l'agent Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Système de dérivation. Les tubes d’agitation permettent d’agiter simultanément les échantillons dans plusieurs flacons lorsqu’ils sont utilisés avec un Reacti-Therm Module de chaleur/d’agitation équipé de Reacti-Block Blocs d’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 6/boîte
À utiliser avec (équipement) Flacons Reacti-Vial de 3, 5 et 10 ml
Type de produit Agitateur magnétique