Learn More
Thermo Scientific™ Régulateurs de gaz pour évaporateurs Reacti-Vap™
Code produit 15224613 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
0,125 po Raccords de tube
0,25 po Raccords de tube
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
15224613 0,125 po Raccords de tube 1 pièce
15234613 0,25 po Raccords de tube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15224613 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60181625
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces régulateurs de gaz pour fournir la bonne quantité de gaz pour l’évaporation des échantillons à l’aide de l’évaporateur Thermo Scientific™ ReactiVap™.
Délivrez la bonne quantité de gaz à votre évaporateur Thermo Scientific™ ReactiVap™ à l’aide de ces régulateurs de gaz. L’évaporateur Reacti-Vap fournit du gaz sous pression pour évaporer facilement et efficacement les échantillons pour l’analyse par chromatographie en phase gazeuse (GC). Choisissez entre les régulateurs de gaz avec un raccord de tube de 1/8 po ou 1/4 po.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Évaporateurs Reacti-Vap
Comprend 0,125 po Raccords de tube
Type de produit Régulateur de gaz (raccord de tube 1/8 po)