Learn More
Thermo Scientific™ Évaporateurs Reacti-Vap™
Code produit 11551064 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ports:
27 ports
9 ports
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ports Conditionnement
11551064 27 ports 1 pièce
11541064 9 ports 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11551064 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS18826
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ajoutez l’évaporation au module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ pour votre dérivatisation ou d’autres réactions à petite échelle.
Effectuez une évaporation simple et efficace à l'aide des évaporateurs Thermo Scientific Reacti-Vap. Ce collecteur de gaz haute précision assure la distribution simultanée ou séparée de gaz pressurisé non réactif aux échantillons du module Thermo Scientific Reacti-Vap Therm. L'évaporateur se fixe simplement au module Reacti-Therm. La tête d'évaporation s'incline vers l'arrière pour faciliter la fixation et le retrait des aiguilles.
Des aiguilles à revêtement PTFE sont disponibles pour les applications utilisant des acides forts. Chaque aiguille Reacti-Vap est dotée d'un moyeu Luer-Lok™ pour une fixation étanche aux évaporateurs Reacti-Vap. Les aiguilles sont disponibles en longueurs de 4 et 6 pouces. Les aiguilles à revêtement PTFE Reacti-Vap, fabriquées exclusivement pour les évaporateurs Reacti-Vap, sont en acier inoxydable avec extrémité franche de calibre 19. Elles réduisent les risques de contamination croisée et la corrosion lors de l'évaporation de solvants contenant des acides forts.
Les aiguilles à revêtement PTFE Reacti-Vap, fabriquées exclusivement pour les évaporateurs Reacti-Vap, sont en acier inoxydable avec extrémité franche de calibre 19. Elles réduisent les risques de contamination croisée et la corrosion lors de l’évaporation de solvants contenant des acides forts.
Applications optimales
  • Incubation et évaporation générales des échantillons dans une grande variété de tailles de tubes et de flacons
  • Réactions de dérivatisation de la silylation, de l’alkylation et de l’acylation pour la préparation d’échantillons GC.
Système de dérivatisation d’échantillons Reacti-Therm
Le système complet de dérivatisation associe le chauffage, l’agitation et l’évaporation dans un système modulaire polyvalent qui est facilement configuré pour votre application. Le système comprend :
  • Module de chauffage / agitation Reacti-Therm
  • Module d’évaporateur Reacti-Vap
  • Reacti-Block, agitateurs magnétiques Reacti-Vial et petits flacons de réaction Reacti-Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Modules Reacti-Therm à bloc triple
Ports 27 ports
Type de produit Évaporateur
max. (métrique) Température ambiante + 10°C jusqu’à 200°C