Learn More
Thermo Scientific™ Aiguilles à revêtement en PTFE pour évaporateur Reacti-Vap™
Code produit 11507490 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de l’aiguille:
102 mm
152 mm
Conditionnement:
9 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de l’aiguille Conditionnement
11507490 102 mm 9 pièces
11517490 152 mm 9 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11507490 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS18784
Expédition estimée: 18-11-2026
Utilisez ces aiguilles pour distribuer du gaz et évaporer des échantillons sur l’évaporateur Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Utilisez les aiguilles à revêtement en PTFE Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ pour distribuer du gaz et évaporer des échantillons sur les évaporateurs Reacti-Vap. Ces aiguilles en acier inoxydable à extrémité franche, de calibre 19 réduisent la contamination croisée et la corrosion lors de l’évaporation de solvants contenant des acides forts. Les aiguilles ont été spécifiquement conçues pour les évaporateurs Reacti-Vap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Revêtement en PTFE
Description 9 boîtes
Calibre d’aiguille Calibre 19
Longueur (impériale) de l’aiguille 4 po
Type de produit Aiguille pour seringue
Longueur (métrique) de l’aiguille 102 mm
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs Reacti-Vap