Learn More
Thermo Scientific™ Petits flacons de réaction en verre Reacti-Vial™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial dans le module de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™.
Utilisez les petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial dans le module de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™. Un cône interne permet une manipulation simple et pratique des petits échantillons dans ces flacons. La paroi en verre extra épaisse crée un effet de loupe qui rend ces flacons particulièrement indiqués pour l’observation des réactions chimiques. Les flacons Reacti-Vials sont disponibles dans de nombreuses tailles en verre transparent et ambré et sont fournis avec des bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ et des disques en PTFE / caoutchouc.
- ?non-ascii?
- Isolement de résidus ?non-ascii?
- Préparation de dérivés ?non-ascii?
- Récupération d’échantillons maximale ?non-ascii?
- Protection contre l’humidité ?non-ascii?
- Stockage d’échantillons ?non-ascii?
- Précipitations ?non-ascii?
- Centrifugations ?non-ascii?
- Évaporation de solvants ?non-ascii?
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Septum | PTFE/Rubber |
| Type de filetage | Interne |
| Gamme de produits | Reacti-Vial |
| Volume (métrique) total | 1 ml |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Quantité | 12/paquet |
| Taille du bouchon | 13-425 |
| Afficher plus |