Learn More
Thermo Scientific™ Petits flacons de réaction en verre Reacti-Vial™
Code produit 11547360 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 ml
0,3 ml
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
12 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Conditionnement
11547360 10 ml Transparent 12 pièces
11507350 1 ml Ambré 12 pièces
11517350 5 ml Ambré 12 pièces
11732257 0,1 ml Transparent 12 pièces
11742257 0,3 ml Transparent 12 pièces
11517360 1 ml Transparent 12 pièces
11527360 3 ml Transparent 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11547360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS13225
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial dans le module de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™.
Utilisez les petits flacons de réaction Thermo Scientific™ Reacti-Vial dans le module de chauffage et d’agitation Reacti-Therm™. Un cône interne permet une manipulation simple et pratique des petits échantillons dans ces flacons. La paroi en verre extra épaisse crée un effet de loupe qui rend ces flacons particulièrement indiqués pour l’observation des réactions chimiques. Les flacons Reacti-Vials sont disponibles dans de nombreuses tailles en verre transparent et ambré et sont fournis avec des bouchons à vis avec opercule Thermo Scientific™ et des disques en PTFE / caoutchouc.
Les petits flacons de réaction Reacti-Vial™ sont parfaits pour les tâches suivantes :?non-ascii?
    ?non-ascii?
  • Isolement de résidus
  • ?non-ascii?
  • Préparation de dérivés
  • ?non-ascii?
  • Récupération d’échantillons maximale
  • ?non-ascii?
  • Protection contre l’humidité
  • ?non-ascii?
  • Stockage d’échantillons
  • ?non-ascii?
  • Précipitations
  • ?non-ascii?
  • Centrifugations
  • ?non-ascii?
  • Évaporation de solvants
  • ?non-ascii?
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Verre
Volume (métrique) 10 ml
Septum PTFE/Rubber
Type de filetage Interne
Gamme de produits Reacti-Vial
Volume (métrique) total 10 ml
Type de bouchon Bouchon à vis (avec opercule)
Quantité 12/paquet
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type de produit Flacon