Learn More
Electrothermal Bouchon d’inertage
Code produit 11806772
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Bouchon d’inertage 22 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description
11806772 Bouchon d’inertage 22 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11806772 Fournisseur Electrothermal Code fournisseur 3663059
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.00€
    2064.98€ / 6 pièces
    Économisez 160.02€
    7% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Accessoire pour stations de réaction Omni
  • Pour une utilisation avec O6050, OS6100 et OS6250
Spécification
Description Bouchon d’inertage 22 mm
À utiliser avec (équipement) Stations de réaction d’Omni STEM :O6050, OS6100 et OS6250