Learn More
Applied Biosystems™ Reaction Vessel, 8 mL, RTF version
Code produit 15882624 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 ml
Conditionnement:
8mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15882624 8 ml 8mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Code produit 15882624 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 401571
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Si vous souhaitez passer commande, une déclaration ATCC signée est requise.
Un nouveau récipient de réaction est désormais disponible pour les synthétiseurs de peptides des modèles 430A et 431A.
Ce nouveau récipient utilise des filtres à onglets placés sur le bord encastré à l’intérieur du récipient. Les bouchons du nouveau récipient comprennent un joint torique interne pour sauvegarder le joint d’étanchéité primaire formé entre le récipient, le filtre et le bouchon. Ces récipients nécessitent de changer le côté du support de vortex pour s’adapter au récipient et comprennent un roulement de vortex blindé. Ces changements de conception répondent aux difficultés connues associées à l’assemblage des récipients de réaction.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Synthétiseur de peptides 433 A
Type de produit Récipient de réaction
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 8 ml