Learn More
Lenz Laborglasintrumente Récipients de réaction, cylindriques
Code produit 11532164
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,1 mL
0,25 L
Diamètre (métrique) externe:
65 mm
75 mm
105 mm
Forme du fond:
Plat
Rond
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Forme du fond unitSize
11532164 0,25 L 105 mm Plat 1 pièce
10616280 0,1 mL 65 mm - 1 pièce
11502164 0,25 L 65 mm Plat 1 pièce
11502184 0,25 L 65 mm Rond 1 pièce
11532184 0,25 L 105 mm Rond 1 pièce
11582154 0,1 mL 75 mm Plat 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11532164 Supplier Lenz Laborglasintrumente Supplier No. 06000249
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Avec graduation
  • Avec bride de laboratoire LF
  • Avec rainure
  • Avec fond plat ou rond
  • En tubulure DURAN™
  • Autres tailles sur demande
Specifications
Capacité (métrique) 0,25 L
Matériau Duran Verre
Hauteur (métrique) 130 mm
Nb par paquet 1 de chaque
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 105 mm