Learn More
Lenz Laborglasintrumente Récipients de réaction, cylindriques, avec gaine thermostatique
Description
- Avec graduation
- Avec bride de laboratoire LF
- Avec rainure, avec fond plat
- Avec deux connecteurs (filetages GL 14/GL 18 ou brides à billes KF 15/KF 25)
- Tubulure DURAN™, autres tailles sur demande
- Livraison avec 2 olives en plastique GL 14/18 et des bouchons à vis
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,1 L |
| Matériau | Duran Verre |
| Comprend | Bride de laboratoire 60 LF, connecteur GL 14 |