Learn More
Lenz Laborglasintrumente Récipients de réaction, cylindriques, avec gaine thermostatique et soupape de retrait
Description
- Avec graduation
- Avec bride de laboratoire LF
- Avec rainure
- Avec deux connecteurs (filetages GL 14/GL 18 ou brides à billes KF 15/KF 25)
- En tubulure DURAN™
- Autres tailles sur demande
- Livraison avec 2 olives en plastique GL 14/18 et des bouchons à vis
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,1 L |
| Matériau | Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 245 mm |
| Comprend | Connecteur KF 15 |