Learn More
Lenz Laborglasintrumente Récipients de réaction, cylindriques, avec gaine thermostatique et à vide, et soupape de retrait
Code produit 11903761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,1 L
0,25 L
0,5 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11903761 0,5 L 1 pièce
11983751 0,1 L 1 pièce
11993751 0,25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11903761 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 06061158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2235.00€
    1417.83€ / 1 pièces
    Économisez 817.17€
    36% de réduction
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Avec graduation
  • Avec bride de laboratoire LF
  • Avec rainure
  • Avec deux connecteurs (avec brides à billes KF 15/KF 25)
  • En tubulure DURAN™
  • Autres tailles sur demande
Spécification
Capacité (métrique) 0,5 L
Matériau Duran Verre
Hauteur (métrique) 425 mm
Quantité 1 de chaque