Learn More
Lenz Laborglasintrumente Récipients de réaction cylindriques avec gaine thermostatique et à vide, et soupape de retrait
Code produit 11993761
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 L
0,5 L
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
Hauteur (métrique):
310 mm
315 mm
330 mm
395 mm
415 mm
460 mm
490 mm
525 mm
570 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11993761 3 L 460 mm 1 pièce
11903771 2 L 415 mm 1 pièce
11913771 4 L 525 mm 1 pièce
11923761 0,25 L 315 mm 1 pièce
11923771 5 L 570 mm 1 pièce
11933761 0,5 L 330 mm 1 pièce
11953761 1 L 395 mm 1 pièce
11963761 2 L 490 mm 1 pièce
11973761 3 L 310 mm 1 pièce
11983761 4 L 460 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11993761 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 06061476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3990.00€
    2535.54€ / 1 pièces
    Économisez 1454.46€
    36% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Avec graduation
  • Avec bride de laboratoire LF, avec rainure
  • Avec deux connecteurs (avec brides à billes KF 15/KF 25)
  • En tubulure DURAN™
  • Autres tailles sur demande
Spécification
Capacité (métrique) 3 L
Matériau Duran Verre
Hauteur (métrique) 460 mm
Comprend Connecteur KF 25
Diamètre (métrique) externe 250 mm