Learn More
Lenz Laborglasintrumente Récipients de réaction, sphériques, avec soupape de retrait
Code produit 11592224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 L
0,5 L
1 L
2 L
4 L
6 L
10 L
20 L
Diamètre (métrique) externe:
85 mm
105 mm
131 mm
165 mm
206 mm
236 mm
280 mm
350 mm
Comprend:
Bride de laboratoire 100 LF
Bride de laboratoire 150 LF
Bride de laboratoire 200 LF
Bride de laboratoire 60 LF
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Comprend Conditionnement
11592224 4 L 206 mm Bride de laboratoire 100 LF 1 pièce
11502234 6 L 236 mm Bride de laboratoire 100 LF 1 pièce
11512234 10 L 280 mm Bride de laboratoire 100 LF 1 pièce
11522234 20 L 350 mm Bride de laboratoire 100 LF 1 pièce
11532234 6 L 236 mm Bride de laboratoire 150 LF 1 pièce
11542234 10 L 280 mm Bride de laboratoire 150 LF 1 pièce
11552224 0,25 L 85 mm Bride de laboratoire 60 LF 1 pièce
11552234 20 L 350 mm Bride de laboratoire 150 LF 1 pièce
11562224 0,5 L 105 mm Bride de laboratoire 60 LF 1 pièce
11562234 6 L 236 mm Bride de laboratoire 200 LF 1 pièce
11572224 1 L 131 mm Bride de laboratoire 60 LF 1 pièce
11572234 10 L 280 mm Bride de laboratoire 200 LF 1 pièce
11582224 2 L 165 mm Bride de laboratoire 100 LF 1 pièce
11582234 20 L 350 mm Bride de laboratoire 200 LF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 11592224 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 06008279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00€
    695.72€ / 1 pièces
    Économisez 349.28€
    33% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Sans graduation
  • Avec bride de laboratoire LF
  • Avec rainure
  • En tubulure DURAN™
  • Autres tailles sur demande
Spécification
Capacité (métrique) 4 L
Matériau Duran Verre
Hauteur (métrique) 360 mm
Comprend Bride de laboratoire 100 LF
Diamètre (métrique) externe 206 mm