Learn More
IKA™ Récipient de réacteur
Code produit 16228151 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16228151 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16228151 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003602000
 Article restreint
En stock
À utiliser avec le réacteur de laboratoire LR 1000. Inclut un agitateur à ancre équipé de : 3 x connecteurs NS 14, 1 x NS 29, y compris 2 x bouchons en verre dépoli et pinces NS 14, 1 x NS 29 et 1 x joint rodé pour vanne à vide NS 14
  • Comprend un agitateur à ancre LR 1000.11
  • Matériau du joint : FKM
  • Couvercle équipé de : 3 connecteurs x 14 , 1 x NS 29, y compris 2 x bouchons en verre dépoli et pinces NS 14, 1 x NS 29 , 1 x joint rodé pour vanne à vide NS 14
  • Volume max. : 1000 ml
  • Matériaux en contact avec le milieu : AISI 316 l, verre borosilicaté 3,3, PTFE, FKM
  • Température de fonctionnement maximale du produit à l’intérieur du récipient : 120°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1000 ml
Température max. (métrique) 120deg;C
Matériau Verre borosilicaté, PTFE, FKM
Matériau (joint) FKM
Poids (métrique) 5,42 kg
À utiliser avec (équipement) Réacteur de laboratoire
Comprend Couvercle équipé de : 3 x réceptacles NS 14,, 1x NS 29, y compris 2 x NS 14,, 1 Bouchon en verre dépoli et pinces NS 29,, 1 joint rodé pour vanne à vide NS 14