Learn More
Invitrogen™ ReadyCount™ Stains
Code produit 17118865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Coloration de cellules mortes
Coloration de viabilité
Coloration nucléaire
Couleur:
Bleu
Rouge
Vert/Rouge
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Couleur Conditionnement
17118865 Coloration de viabilité Vert/Rouge 100 pièces
17198855 Coloration de cellules mortes Rouge 100 pièces
17108865 Coloration nucléaire Bleu 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17118865 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A49905
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
The ReadyCount stains are benchtop-stable fluorescent reagents for the Countess II FL and 3 FL automated cell counters. They are ready-to-use to enable fast and easy automated counting of nucleated cells or isolated nuclei.
ReadyCount stains are fluorescent cell stains specifically optimized for use on the Countess II FL and Countess 3 FL automated cell counters. These benchtop-stable reagents are ready-to-use nuclear stains that can be mixed 1:1 with cell samples. They are designed for fast and easy counting of nucleated cells and isolated nuclei, enabling increased accuracy using fluorescence-based count mode when counting mixed cell populations or samples containing cellular debris.
  • Les ensembles de filtres FITC ou GFP traditionnels, tels que le cube lumineux EVOS GFP, conviennent à la détection et à l’excitation de la coloration verte, tandis que les cubes légers RFP ou Texas Red (TxR) conviennent à la coloration des cellules rouges. Le vert indique les cellules vivantes alors que le rouge représente les cellules mortes.
  • Précis—élimine l’erreur liée à la création de solutions de stock et de séries de dilution
  • Flexible—optimisé pour une utilisation dans les compteurs de cellules automatisés Countess II FL & Countess 3 FL, équipés de cubes légers GFP et RFP ou Texas Red (TxR)
  • Rapide—colore les cellules en < 5 minutes
  • Pratique—à ranger sur votre paillasse, pas de congélation / décongélation nécessaire, utilisation en mélangeant 1:1 v/v avec un échantillon de cellules
  • Les réactifs ReadyCount permettent la coloration spécifique des cellules nucléées au sein d’une population mixte, réduisant ainsi la complexité et améliorant la reproductibilité comptage-à-comptage et échantillon-à-échantillon lorsqu’ils sont appariés au cube lumineux EVOS approprié
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Coloration de viabilité
Gamme de produits ReadyCount
Compatibilité Countess II FL > 1.0.249 ; Countess 3 FL ≥ 1.0.296.782
À utiliser avec (équipement) Countess II FL & Countess 3 FL
Couleur Vert/Rouge
Contenu et stockage Stable à température ambiante.
Quantité 100 Assays
Conditions d’expédition conditions ambiantes